Merck
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyd -Lösung
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.416
bp
99 °C
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
InChIKey
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)