Wichtige Dokumente
492574
Acetessigsäure-3,4-13C2-ethylester
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?