Merck
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexan-hexan-d12
98 atom % D
Synonym(e):
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChIKey
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)