490830
Succinimid-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
2,5-Pyrrolidinedione-1-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
285-290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][15N]1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)/i5+1
InChIKey
KZNICNPSHKQLFF-HOSYLAQJSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable