Merck
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyd-13C -Lösung
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Formalin-13C
About This Item
Lineare Formel:
H13CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Dampfdruck
52 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
liquid
Konzentration
20 wt. % in H2O
Methode(n)
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489417-1G4061832401676