Wichtige Dokumente
489239
Ethan-d1
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.05 (vs air)
Dampfdruck
37.95 atm ( 21.1 °C)
Isotopenreinheit
98 atom % D
Selbstzündungstemp.
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−172 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
InChIKey
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
Verpackung
Empfohlene Produkte
Empfohlenes Ventil
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-135.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)