488801
Diethylamin-15N -hydrochlorid
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-ethyl-Ethanamine-15N hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.CC[15NH]CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i5+1;
InChIKey
HDITUCONWLWUJR-LJJZSEGWSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)