Wichtige Dokumente
488534
Chlorbenzol-13C6
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C (lit.)
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Cl[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
75.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?