Wichtige Dokumente
486884
Methan-d2-ol
98 atom % D
Synonym(e):
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2-alkohol
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
Dichte
0.840 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?