Wichtige Dokumente
486701
Boc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)glycin-15N, Glycin-15N, N-t-Boc-Derivat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Boc-15NHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i8+1
InChIKey
VRPJIFMKZZEXLR-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?