Wichtige Dokumente
486434
Kohlenstoff-13C-disulfid
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.282 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?