Wichtige Dokumente
484237
Di(propylenglycol)butylether, Isomermischung
≥98.5%
Synonym(e):
DOWANOL® DPnB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?