479896
1,1-Bis(tert.-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan (Luperox® 231)
92%
Synonym(e):
1,1-Bis-(tert.-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
92%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
≥50 °C (SADT) (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CC(C)(C)CC(C1)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C17H34O4/c1-13-10-16(8,9)12-17(11-13,20-18-14(2,3)4)21-19-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
InChIKey
NALFRYPTRXKZPN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Org. Perox. B
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2