Merck
475696
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)diglycidylether
average MN 500, cross-linking reagent amine reactive, glycidyl
Synonym(e):
Diepoxy-PEG, PEG-Diglycidylether, Polyoxyethylenbis(glycidylether)
About This Item
Lineare Formel:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)diglycidylether, average Mn 500
Mol-Gew.
average Mn 500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Brechungsindex
n20/D 1.47
Ω-Ende
epoxy
α-Ende
epoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglycol)diglycidylether (PEGDGE) weist eine hohe Löslichkeit in Wasser auf. Demzufolge kann es relativ leicht hydrolysieren und durchläuft dann eine Ringspaltung in wässriger Lösung und bildet eine Hydroxy-Gruppe. PEGDGE geht eine kovalente und nichtkovalente Bindung mit Proteinen ein. PEGDGE wird häufig in der chemischen Industrie als Quervernetzungs- und Oberflächenmodifikator eingesetzt.
Anwendung
Die hohe Löslichkeit von PEGDGE wurde erfolgreich in der Immobilisierung von Glucose-Oxidase, D-Aminosäureoxidase und Glutamatoxidase eingesetzt. Es kann als Komponente für die Entwicklung von Mikroelektroden-Array-basierten Biosensoren verwendet werden, um Wasserstoffperoxid und Stickoxid nachzuweisen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
386.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
197.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
High performance organic solvent nanofiltration membranes: Development and thorough testing of thin film composite membranes made of polymers of intrinsic microporosity (PIMs)
Fritsch D, et al.
Journal of Membrane Science, 401, 222-231 (2012)
Direct electrochemistry and electrocatalysis of hemoglobin on a glassy carbon electrode modified with poly (ethylene glycol diglycidyl ether) and gold nanoparticles on a quaternized cellulose support. A sensor for hydrogen peroxide and nitric oxide.
Li F,et al.
Microchimica Acta, 1-9 (2014)
Oylum Colpankan Gunes et al.
Journal of biomaterials applications, 35(4-5), 515-531 (2020-07-01)
The objective of the study was to produce three-dimensional and porous nanofiber reinforced hydrogel scaffolds that can mimic the hydrated composite structure of the cartilage extracellular matrix. In this regard, wet-electrospun poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanofiber reinforced carboxymethyl chitosan-silk fibroin (PNFs/CMCht-SF) hydrogel
Artikel
In this article, we will discuss the benefits and limitations of several 2D and 3D scaffold patterning techniques that can be applied in the presence of cells. Although these methods will be discussed in the context of poly(ethylene glycol) (PEG)-based hydrogels, they can technically be applied to any optically transparent, photoactive substrate.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.