471208
Ethylamin -Lösung
66.0-72.0% in H2O
Synonym(e):
Aminoethan, Monoethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
66.0-72.0% in H2O
Dichte
0.81 g/mL at 20 °C
SMILES String
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChIKey
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?