Merck
469130
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Schwefelsäure Kupfer(II)-salz (1:1) Pentahydrat, Vitriolblau
About This Item
Lineare Formel:
CuSO4 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.995% trace metals basis
Form:
crystalline
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Kupfer(II)-Sulfatpentahydratsalz kann zum Herstellen von Kupfernanopartikeln durch chemische Reduktion eingesetzt werden. Das Pentahydratsalz von Kupfer kann als Katalysator für die Umwandlung von aromatischen Aldehyden zu primären Aminen mittels Aldoxaminen eingesetzt werden. Reduzierte graphenoxidgestützte Kupfernanopartikel (rGO/Cu-NP) können mit Kupfer(II)-Sulfatpentahydrat und graphithaltigen Vorläufern hergestellt werden. Ein wässriges Elektrolysebad mit CuSO4.5H2O als einer der Bestandteile wurde zur Herstellung von Cu2ZnSnS4 (CZTS)-Dünnschichtsolarzellen eingesetzt. Eisenchloridhexahydrat (FeCl3.6H2O) und Kupfer(II)-Sulfatpentahydrat (CuSO4.5H2O) können verwendet werden, um binäre Fe-Cu-Oxidsorbenzien für Arsenentfernungsanwendungen herzustellen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An efficient copper (II)-catalyzed direct access to primary amides from aldehydes under neat conditions.
Ganguly NC, et al.
Tetrahedron Letters, 53(11), 1413-1416 (2012)
Nanostructured iron (III)-copper (II) binary oxide: a novel adsorbent for enhanced arsenic removal from aqueous solutions.
Zhang G, et al.
Water Research, 47(12), 4022-4031 (2013)
Synthesis and characterization of copper nanoparticles supported on reduced graphene oxide as a highly active and recyclable catalyst for the synthesis of formamides and primary amines
Fakhri P, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 383?384, 17-22 (2014)
Synthesis and optical properties of copper nanoparticles prepared by a chemical reduction method.
Dang TMD, et al.
Nanoscience and Nanotechnology, 2(1), 015009-015009 (2011)
Cu2 ZnSnS 4 thin films and nanowires prepared by different single-step electrodeposition method in quaternary electrolyte.
Jeon M, et al.
Materials Letters, 65(15), 2364-2367 (2011)
Artikel
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.