Wichtige Dokumente
456624
Polyethylen-graft-maleinsäureanhydrid
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
Viskosität
500 cP(140 °C)(lit.)
Verseifungszahl
6 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
Löslichkeit
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
InChIKey
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?