Wichtige Dokumente
452246
1,6-Bis(trichlorsilyl)hexan
97%
Synonym(e):
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
Dichte
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl6Si2/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6-14(10,11)12/h1-6H2
InChIKey
ICJGKYTXBRDUMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?