451010
Kaliumbromid
anhydrous, powder, 99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Bromide salt of potassium, Potassium bromide anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?