445789
Poly(ethylmethacrylat)
average Mw ~850,000, beads, 35-45 μm particle size
Synonym(e):
Ethyl methacrylate polymer, Poly(ethyl methacrylate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Mol-Gew.
average Mw ~850,000
Partikelgröße
35-45 μm
Übergangstemp.
Tg 65 °C
Löslichkeit
H2O: insoluble
ethyl acetate and methylene chloride: soluble
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChIKey
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)