Merck
439738
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-iodid
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
About This Item
Lineare Formel:
MnI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or crystals (or flakes)
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
80 °C (dec.) (lit.)
Dichte
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)