Wichtige Dokumente
437344
Ethylbenzol-d10
99 atom % D
Synonym(e):
Decadeutero-ethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
≥99.00%
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
134.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?