Wichtige Dokumente
436380
Tetraamminpalladium(II)-acetat
Synonym(e):
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
183-186 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.O.O.CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H3N.2H2O.Pd/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H3;2*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
TXKHLAUDWHNZBC-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)