435457
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~4,400
Synonym(e):
Pluronic® L-121, PEG-PPG-PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mn ~4,400
Zusammensetzung
PEG, 30 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.454
Oberflächenspannung
33 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viskosität
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Übergangstemp.
cloud point 14 °C (1 wt. % aqueous solution)
softening point 5 °C
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.