Merck
434280
Sigma-Aldrich
Bortrifluoridtetrahydrofuran-Komplex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Synonym(e):
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Lineare Formel:
BF3 · THF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
InChIKey
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Used extensively as a polymerization initiator.
Reactant or reagent involved in:
  • Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
  • Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
  • Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
  • NK1 receptor antagonists
  • Complex polyketide natural products
  • Selective serotonin reuptake inhibitors
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
189.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
434280-500ML4061832111384
434280-100ML4061832111360