Wichtige Dokumente
429201
Nylon 6/6
pellets
Synonym(e):
Poly-(N, N′-hexamethylenadipindiamid, Poly-(hexamethylenadipamid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Abriebfestigkeit
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Qualitätsniveau
Form
pellets
Selbstzündungstemp.
752 °F
Mol-Gew.
~226.14
Enthält
≤23% proprietary impact modifier
Zusammensetzung
nylon, ≥76%
Härte
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp (Schmelzpunkt)
250-260 °C (lit.)
Löslichkeit
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES String
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChIKey
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
429201-250G | 4061832105420 |
429201-1KG | |
429201-5KG |