Merck
426903
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)