423327
2,4-Di-tert.-butyl-6-(5-chlor-2H-benzotriazol-2-yl)-phenol
98%
Synonym(e):
2,4-Di-(tert -butyl)-6-(5-chloro-2H -benzo[d ][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert -butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
InChIKey
UWSMKYBKUPAEJQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)