420220
Dihexadecyldimethylammoniumbromid
97%
Synonym(e):
Dimethyl-dihexadecylammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
159-162 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H72N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VIXPKJNAOIWFMW-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?