Wichtige Dokumente
419052
Celluloseacetatbutyrat
average Mn ~30,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~30,000
Kennzeichnungsgrad
12-15 wt. % Acetyl
36-40 wt. % Butyryl
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI
1S/C44H70O19.C28H38O19.C12H22O11/c1-9-17-29(45)53-25-27-37(57-31(47)19-11-3)39(58-32(48)20-12-4)42(61-35(51)23-15-7)44(56-27)63-38-28(26-54-30(46)18-10-2)55-43(62-36(52)24-16-8)41(60-34(50)22-14-6)40(38)59-33(49)21-13-5;1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40
InChIKey
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?