Wichtige Dokumente
411698
Diphenylisophthalat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenoxy
SMILES String
O=C(Oc1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-17-10-3-1-4-11-17)15-8-7-9-16(14-15)20(22)24-18-12-5-2-6-13-18/h1-14H
InChIKey
FHESUNXRPBHDQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- poly(benzoxazole) (PBO) precursor, poly(o-hydroxyamide)
- 3[4″-hydroxybenzoyl)-4′-hydroxybenzophenone
- poly(o-hydroxyamide), via polycondensation of 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)