410209
L-Cysteinmethylester -hydrochlorid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(R)-Cysteine methyl ester hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Cysteinmethylester -hydrochlorid, 98%
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
142 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?