Wichtige Dokumente
408794
Lithium-Methoxyd -Lösung
1.0 M in methanol
Synonym(e):
Lithiummethylat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: lithium
Konzentration
1.0 M in methanol
bp
64.6 °C
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChIKey
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications