400386
Alan-N,N-dimethylethylamin-Komplex -Lösung
0.5 M in toluene
Synonym(e):
(Ethyldimethylamine)trihydroaluminum, Dimethylethylamine alane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in toluene
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
InChIKey
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of aluminum nanoparticles
- Fluorination reactions
- Aluminum metal-organic chemical vapor deposition for the growth of aluminum films
- Ligand-exchange reactions
- Hydroalumination of nitriles and isonitriles
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?