Wichtige Dokumente
399973
Cobalt(II)-acetat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cobalt diacetate, Cobaltous acetate, Cobaltous diacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystals and lumps
solid
Eignung der Reaktion
core: cobalt
Verunreinigungen
≤5% water
mp (Schmelzpunkt)
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC([O-])=O.[Co+2]
InChI
1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A precursor to synthesize cobalt titanium oxide catalysts for the oxygen evolution reaction.
- A starting material to prepare polymer stabilized Co nanocatalyst for growing carbon nanofibers.
- A catalyst for direct amination of azoles under mild reaction conditions
- A cobalt source in the synthesis of Lithium cobalt oxide (LiCoO2), which is a used as a cathode material in lithium-ion batteries.
- A precursor to synthesize cobalt oxide nanoparticles via a simple direct thermal pyrolysis process. Co3O4 nanoparticles further used as a high-capacity anode materials in lithium-ion batteries.
- An additive in the perovskite precursor solution to control the crystal growth and improve the performance of fully screen-printable hole-transport material (HTM)-free mesoporous perovskite solar cells (PSCs).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.