Wichtige Dokumente
396141
Strontiumtitanat
powder, 99%
Synonym(e):
Strontium titanium trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
mp (Schmelzpunkt)
2060 °C (lit.)
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
InChIKey
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
396141-500G | 4061833597378 |
396141-100G | 4061831983265 |