Wichtige Dokumente
393509
3-Methyl-2(5H)-furanon
technical grade, 90%
Synonym(e):
α-Methyl-γ-crotonolactone, 2-Methyl-2-butenolide, 2-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 3-Methyl-5H-furan-2-one, 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid γ-lactone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
InChIKey
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)