Merck
377708
Sigma-Aldrich
(Carbethoxyethyliden)triphenylphosphoran
94%
Synonym(e):
Ethyl-2-(triphenylphosphoranyliden)-propionat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
94%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
158-162 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
InChIKey
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
enthält Triphenylphosphinoxid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)