Wichtige Dokumente
377228
Ammoniumlactat -Lösung
technical grade, 20 wt. % in H2O
Synonym(e):
(±)-Ammonium lactate, Ammonium 2-hydroxypropionate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Konzentration
20 wt. % in H2O
Verunreinigungen
2-3% lactic acid lactate, ammonium salt
Brechungsindex
n20/D 1.363
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
N.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.H3N/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);1H3
InChIKey
RZOBLYBZQXQGFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)