Merck
377015
Sigma-Aldrich
Chlormethyl-triphenylphosphoniumchlorid
97%
Synonym(e):
NSC 93980
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.22
Beilstein:
3599784
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phosphine
SMILES String
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used for corrosion inhibition of iron
Reactant involved in:
  • Acting as a potential electrophile
  • Elimination reactions for the synthesis of linear alkynes
  • Intramolecular nucleophilic vinylic substitution
  • Homologation of aldehydes
  • Endo-selective alkynol cycloisomerization
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2