Wichtige Dokumente
371335
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonsäure
99%
Synonym(e):
4-(4-Hydroxyphenyl)-benzoesäure
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
InChIKey
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?