369365
Di(ethylenglycol)dibenzoat
90%
Synonym(e):
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChIKey
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?