Merck
366072
Sigma-Aldrich
Pentaacetyl-β-D-glucose-1-C-d
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16DH21O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
InChIKey
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)