Merck
360791
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylen-bis(2,6-dimethylanilin)
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH2[C6H2(CH3)2NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
InChIKey
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)