Wichtige Dokumente
346462
Zirconium(IV)-Oxynitrat Hydrat
technical grade
Synonym(e):
Zirconylnitrat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~6
Konzentration
25-30% Zr (after ignition to oxide, gravimetric)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChIKey
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a starting material to prepare electrolytes for Li-ion batteries.
- For the surface modification of cathodes, to enhance the electrochemical properties of all-solid-state batteries.
- As a precursor for surfactant-free synthesis of zirconia nanostructures.
- Regiospecific alcoholysis and aminolysis of epoxides.
- One-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?