Wichtige Dokumente
345490
Zink p-toluolsulfonat Hydrat
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Zinksalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
Konzentration
≤15.7% Zn (EDTA titration)
SMILES String
O.[Zn++].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C7H8O3S.H2O.Zn/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2;/q;;;+2/p-2
InChIKey
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?