Merck
345288
Sigma-Aldrich
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~650
Synonym(e):
Poly(tetramethylenether), Terathane® 650 Polyetherglykol, α-Hydro-ω-hydroxypoly-(oxy-1,4-butandiyl), Poly(1,4-butandiol), PolyTHF
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Mol-Gew.
average Mn ~650
Enthält
0.05-0.07% BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.465
mp (Schmelzpunkt)
11-19 °C
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChIKey
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(tetrahydrofuran) (PTHF) ist ein hochflexibles, hydrophobes Polymer, das verbreitet bei der Synthese von thermoplastischen Elastomeren wie Polyestern und Polyurethanen eingesetzt wird. Die Zugabe von PHTF verleiht dem Material Abriebfestigkeit, hydrolytische Stabilität und attraktive dynamische Eigenschaften. Dieses Polymer kann zum Herstellen von Blockcopolymeren, endfunktionellen Sternpolymeren, amphiphilen Co-Netzwerken und Thermogelen eingesetzt werden.
Anwendung
Poly(tetrahydrofuran) kann als Vorläufer für die Synthese von Epoxid-Urethan-Polymernetzwerken eingesetzt werden. Es kann auch als Diol-Co-Monomer für die Synthese von Blockcopolymeren wie Poly(alkylenterephthalat-co-alkylenphosphat) eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Terathane is a registered trademark of Invista North America S.a.r.l.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
474.8 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
246 °C - Cleveland open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel thermally-reversible epoxy-urethane networks
Viorica Gaina, et al.
Designed Monomers and Polymers, 15, 63-73 (2012)
Cross-linked poly(tetrahydrofuran) as promising sorbent for organic solvent/oil spill
Ilker Yati, et al.
Journal of Hazardous Materials, 309, 210-218 (2016)
A Takahara et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 5(3), 183-196 (1993-01-01)
The relationships among surface, bulk properties and lipid sorption behaviors of segmented polyurethanes (SPUs) with various polyol soft segments were investigated. The polyols used in this study were poly(ethylene oxide) (PEO), poly(tetramethylene oxide) (PTMO), and poly(dimethylsiloxane) (PDMS). The hard segment
Antony Memboeuf et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 22(10), 1744-1752 (2011-09-29)
Collision induced dissociation tandem mass spectrometry experiments were performed to unequivocally separate compounds from an isobaric mixture of two products. The Survival Yield curve was obtained and is shown to consist in a linear combination of the curves corresponding to
W K Loke et al.
Biomaterials, 17(22), 2163-2172 (1996-11-01)
Hybrid biomaterials have been produced by the interaction of polyurethane oligomers with both fresh and glutaraldehyde-fixed porcine pericardium. The hybrid biomaterials so formed were translucent with occasional white streaks and/or spots, had increased stiffness (to touch) but remained pliable. No