Wichtige Dokumente
339830
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilan
99%
Synonym(e):
2-Acetoxymethyl-3-trimethylsilyl-propen, 2-Trimethylsilylmethyl-allyl-acetat, Essigsäure-2-(trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
95 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
InChIKey
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?