Merck
336106
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidin
Synonym(e):
2,6-Dimethylpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
Beilstein:
105690
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0 %
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 163.130  g/L at 25 °C
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,6-Lutidin (2,6-Dimethylpyridin) ist eine organische Verbindung, die häufig als Reagenz in verschiedenen organischen Reaktionen verwendet wird, wie beispielsweise bei der Synthese von Heterocyclen, Nitroalkenen und Halogenalkanen (Alkylhalogeniden). Es kann auch als Katalysator bei der organischen Synthese eingesetzt werden.
Anwendung
2,6-Lutidin kann für Folgendes verwendet werden:
  • Als Base in der Synthese eines Aldol-Addukts aus Malonsäure-Hemithioestern und Aldehyden, katalysiert durch Cu(II)-Salz.
  • Als Additiv bei der reduktiven Zyklisierung von Epoxy-Geranylacetat.
  • Als Katalyst bei der Kombination mit CuI für die selektive Synthese von N-Sulfonyl-1,2,3-Triazolen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F
Flammpunkt (°C)
32 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cu (II)-catalyzed enantioselective aldol condensation between malonic acid hemithioesters and aldehydes.
Orlandi S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1747-1749 (2004)
Ti (III)-catalyzed radical cyclization of 6, 7-epoxygeranyl acetate.
Fuse S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(9), 1961-1963 (2004)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3
Protokolle
Amide Coupling in a Box