Merck
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin
95%
Synonym(e):
2-[2-(1-Piperazinyl)-ethoxy]-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
InChIKey
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)